Imprimer
2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906697-1G OR906697-250MG
APOSOR906697-1GEA 159 EUR
APOSOR906697-1G APOSOR906697-250MG
2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine 95%
2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine
Formule: C₈H₁₂N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520888
Numéro CAS: 861031-56-3