Imprimer
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR906639-1G OR906639-250MG
APOSOR906639-1GEA 770 EUR
APOSOR906639-1G APOSOR906639-250MG
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₆H₆ClN₃O₂
MW: 187.5800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585039
Numéro CAS: 858269-13-3