Imprimer
Methyl quinoline-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906465-1G OR906465-5G
APOSOR906465-1GEA 119 EUR
APOSOR906465-1G APOSOR906465-5G
Methyl quinoline-3-carboxylate 95%
Methyl quinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03550859
Numéro CAS: 53951-84-1