Imprimer
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906432-1G OR906432-250MG
APOSOR906432-1GEA 806 EUR
APOSOR906432-1G APOSOR906432-250MG
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formule: C₃H₂ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 21733-03-9