Imprimer
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906275-1G OR906275-250MG
APOSOR906275-1GEA 235 EUR
APOSOR906275-1G APOSOR906275-250MG
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one 95%
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one
Formule: C₈H₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01652340
Numéro CAS: 3469-06-5