Imprimer
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Nitroindole-2-carboxylic acid
OR906264-1G OR906264-5G
APOSOR906264-1GEA 142 EUR
APOSOR906264-1G APOSOR906264-5G
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₄
MW: 206.157 g/mol
Point de fusion: 304…305 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664466
Numéro CAS: 10242-00-9