Imprimer
1,7-Dihydroxynaphtalène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906184-100G OR906184-25G OR906184-5G
APOSOR906184-100GEA 0 EUR
APOSOR906184-100G APOSOR906184-25G APOSOR906184-5G
1,7-Dihydroxynaphtalène 95%
1,7-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035720
Numéro CAS: 575-38-2