Imprimer
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906153-1G OR906153-250MG
APOSOR906153-1GEA 210 EUR
APOSOR906153-1G APOSOR906153-250MG
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
6-Chloroquinazolin-4-amine
Formule: C₈H₆ClN₃
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02676502
Numéro CAS: 19808-35-6