Imprimer
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyridin-3-yloxy)-phenylamine
OR905968-1G OR905968-250MG
APOSOR905968-1GEA 82.8 EUR
APOSOR905968-1G APOSOR905968-250MG
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline 95%
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07186369
Numéro CAS: 80650-45-9