Imprimer
2-Thiazoleacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905873-1G OR905873-250MG
APOSOR905873-1GEA 589 EUR
APOSOR905873-1G APOSOR905873-250MG
2-Thiazoleacetic acid 95%
2-Thiazoleacetic acid
Formule: C₅H₅NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094168
Numéro CAS: 188937-16-8