Imprimer
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905870-1G OR905870-5G
APOSOR905870-1GEA 232 EUR
APOSOR905870-1G APOSOR905870-5G
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate
Formule: C₈H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040559
Numéro CAS: 82578-45-8