Imprimer
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR905856-1G OR905856-250MG
APOSOR905856-1GEA 84.1 EUR
APOSOR905856-1G APOSOR905856-250MG
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
5-Amino-2-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07778608
Numéro CAS: 56621-91-1