Imprimer
3-Bromo-6-methylpyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905842-1G OR905842-25G OR905842-5G
APOSOR905842-1GEA 24.4 EUR
APOSOR905842-1G APOSOR905842-25G APOSOR905842-5G
3-Bromo-6-methylpyridazine
3-Bromo-6-methylpyridazine
Formule: C5H5BrN2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09831907
Numéro CAS: 65202-58-6