Imprimer
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905796-10G OR905796-1G OR905796-5G
APOSOR905796-10GEA 558 EUR
APOSOR905796-10G APOSOR905796-1G APOSOR905796-5G
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₆H₅ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00227619
Numéro CAS: 24415-66-5