Imprimer
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905706-1G OR905706-250MG
APOSOR905706-1GEA 264 EUR
APOSOR905706-1G APOSOR905706-250MG
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₄HCl₂NO₂S
MW: 198.0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909676
Numéro CAS: 62019-56-1