Nicotinate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905628-100G
OR905628-500G
APOSOR905628-100GEA
0
EUR
APOSOR905628-100G
APOSOR905628-500G
Nicotinate de méthyle 98%
Nicotinate de méthyle
Formule:
C₇H₇NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006388 Numéro CAS: 93-60-7 |