Imprimer
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[c]azepine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905616-1G OR905616-5G
APOSOR905616-1GEA 97.3 EUR
APOSOR905616-1G APOSOR905616-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[c]azepine hydrochloride 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[c]azepine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198423
Numéro CAS: 17724-36-6