Imprimer
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR905560-1G OR905560-250MG OR905560-5G
APOSOR905560-1GEA 596 EUR
APOSOR905560-1G APOSOR905560-250MG APOSOR905560-5G
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formule: C₈H₈BrN₃
Point de fusion: 120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 499770-76-2