Imprimer
Isocyanure de cycloheptyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905473-100MG OR905473-1G OR905473-250MG
APOSOR905473-100MGEA 190 EUR
APOSOR905473-100MG APOSOR905473-1G APOSOR905473-250MG
Isocyanure de cycloheptyle 95%
Isocyanure de cycloheptyle
Formule: C₈H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664622
Numéro CAS: 134420-07-8