Imprimer
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905405-1G OR905405-250MG
APOSOR905405-1GEA 481 EUR
APOSOR905405-1G APOSOR905405-250MG
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
Formule: C₆H₉Cl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457576
Numéro CAS: 157327-51-0