Imprimer
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905389-1G OR905389-250MG
APOSOR905389-1GEA 163 EUR
APOSOR905389-1G APOSOR905389-250MG
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formule: C10H14ClN
MW: 183.6800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026775
Numéro CAS: 861368-85-6