Imprimer
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905384-1G OR905384-250MG
APOSOR905384-1GEA 417 EUR
APOSOR905384-1G APOSOR905384-250MG
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 164738-44-7