Imprimer
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905257-1G OR905257-5G
APOSOR905257-1GEA 77.3 EUR
APOSOR905257-1G APOSOR905257-5G
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663444
Numéro CAS: 72216-05-8