Imprimer
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905132-1G OR905132-250MG
APOSOR905132-1GEA 632 EUR
APOSOR905132-1G APOSOR905132-250MG
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol 98%
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977685
Numéro CAS: 181867-18-5