Imprimer
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1-phenylpropan-1-amine
OR904924-1G OR904924-5G
APOSOR904924-1GEA 34.8 EUR
APOSOR904924-1G APOSOR904924-5G
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00267378
Numéro CAS: 61501-04-0