Imprimer
6-Methylpyridine-3-sulphonic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904880-1G OR904880-5G
APOSOR904880-1GEA 59.6 EUR
APOSOR904880-1G APOSOR904880-5G
6-Methylpyridine-3-sulphonic acid 98%
6-Methylpyridine-3-sulphonic acid
Formule: C₆H₇NO₃S
MW: 173.1897 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646153
Numéro CAS: 4808-69-9