Imprimer
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904812-1G OR904812-250MG
APOSOR904812-1GEA 734 EUR
APOSOR904812-1G APOSOR904812-250MG
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03778975
Numéro CAS: 517870-22-3