Imprimer
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904805-1G OR904805-250MG
APOSOR904805-1GEA 806 EUR
APOSOR904805-1G APOSOR904805-250MG
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 95%
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formule: C7H7N3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062968
Numéro CAS: 194278-45-0