Imprimer
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9048-5G OR9048-25G
APOSOR9048-5GEA 0 EUR
APOSOR9048-5G APOSOR9048-25G
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179451
Numéro CAS: 101251-09-6