Imprimer
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904797-1G OR904797-250MG
APOSOR904797-1GEA 132 EUR
APOSOR904797-1G APOSOR904797-250MG
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C8H12N2O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07186448
Numéro CAS: 1001020-17-2