Imprimer
Ethyl 2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate, Cyanopyrimidin-2-yl-acetic acid ethyl ester
OR904774-1G OR904774-250MG
APOSOR904774-1GEA 137 EUR
APOSOR904774-1G APOSOR904774-250MG
Ethyl 2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 95%
Ethyl-2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate
Formule: C₉H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00297325
Numéro CAS: 65364-63-8