Imprimer
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904583-1G OR904583-25G OR904583-5G
APOSOR904583-1GEA 0 EUR
APOSOR904583-1G APOSOR904583-25G APOSOR904583-5G
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine 95%
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine
Formule: C₈H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055023
Numéro CAS: 54300-08-2