Imprimer
4-(Thiazol-2-yl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904473-1G OR904473-250MG
APOSOR904473-1GEA 609 EUR
APOSOR904473-1G APOSOR904473-250MG
4-(Thiazol-2-yl)aniline 95%
4-(Thiazol-2-yl)aniline
Formule: C₉H₈N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06655097
Numéro CAS: 193017-26-4