Imprimer
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904449-1G OR904449-250MG
APOSOR904449-1GEA 538 EUR
APOSOR904449-1G APOSOR904449-250MG
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12027007
Numéro CAS: 119778-44-8