Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Vinyl Cellosolve, Ethylene glycol vinyl ether, 2-Vinyloxyethanol, Vinyl Glycol, 2-(Vinyloxy)ethan-1-ol
OR904259-100G
OR904259-1KG
OR904259-500G
OR904259-5G
OR904259-25G
APOSOR904259-100GEA
94.4
EUR
APOSOR904259-100G
APOSOR904259-1KG
APOSOR904259-500G
APOSOR904259-5G
APOSOR904259-25G
Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Ethylene glycol monovinyl ether
Formule:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Point d'ébullition: 143 °C Densité: 0.982 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192151 Numéro CAS: 764-48-7 ONU: 3271 ADR: 3 III |