Imprimer
4-Nitroisoxazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904227-1G OR904227-5G
APOSOR904227-1GEA 202 EUR
APOSOR904227-1G APOSOR904227-5G
4-Nitroisoxazole 96%
4-Nitroisoxazole
Formule: C₃H₂N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06638027
Numéro CAS: 1121-13-7