Imprimer
5,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904222-100MG OR904222-1G OR904222-250MG
APOSOR904222-100MGEA 190 EUR
APOSOR904222-100MG APOSOR904222-1G APOSOR904222-250MG
5,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
5,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664421
Numéro CAS: 221675-45-2