Imprimer
3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Dimethoxymethylsilyl)propylamine
OR904101-100G OR904101-500G OR904101-5G
APOSOR904101-100GEA 183 EUR
APOSOR904101-100G APOSOR904101-500G APOSOR904101-5G
3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanamine 95%
3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanamine
Formule: C₆H₁₇NO₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025614
Numéro CAS: 3663-44-3