Imprimer
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR903940-100MG OR903940-250MG
APOSOR903940-100MGEA 230 EUR
APOSOR903940-100MG APOSOR903940-250MG
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₅NO
Point d'ébullition: 129…131,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 18755-56-1