Imprimer
4-(2-Chloroethyl)morpholine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903887-100G OR903887-25G OR903887-5G
APOSOR903887-100GEA 362 EUR
APOSOR903887-100G APOSOR903887-25G APOSOR903887-5G
4-(2-Chloroethyl)morpholine 98%
4-(2-Chloroethyl)morpholine
Formule: C₆H₁₂ClNO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00603731
Numéro CAS: 3240-94-6
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III