Imprimer
Isoquinolin-3-ylmethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903885-1G OR903885-250MG
APOSOR903885-1GEA 91.5 EUR
APOSOR903885-1G APOSOR903885-250MG
Isoquinolin-3-ylmethanol 98%
Isoquinolin-3-ylmethanol
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159.1846 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01859798
Numéro CAS: 76884-34-9