Imprimer
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR903880-1G OR903880-5G
APOSOR903880-1GEA 54.4 EUR
APOSOR903880-1G APOSOR903880-5G
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09263762
Numéro CAS: 209459-11-0