Imprimer
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903871-1G OR903871-5G
APOSOR903871-1GEA 0 EUR
APOSOR903871-1G APOSOR903871-5G
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 97%
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659510
Numéro CAS: 120466-66-2