Imprimer
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903771-1G OR903771-250MG
APOSOR903771-1GEA 48.6 EUR
APOSOR903771-1G APOSOR903771-250MG
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 95%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formule: C₅H₃BrN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923113
Numéro CAS: 1233026-51-1