Imprimer
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR903710-1G OR903710-5G
APOSOR903710-1GEA 183 EUR
APOSOR903710-1G APOSOR903710-5G
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00223823
Numéro CAS: 122433-29-8