Imprimer
3-Méthoxy-2-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9037-100G OR9037-25G
APOSOR9037-100GEA 33.5 EUR
APOSOR9037-100G APOSOR9037-25G
3-Méthoxy-2-nitropyridine 98%
3-Méthoxy-2-nitropyridine
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00222276
Numéro CAS: 20265-37-6