Imprimer
8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903685-1G OR903685-250MG
APOSOR903685-1GEA 246 EUR
APOSOR903685-1G APOSOR903685-250MG
8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₇H₆ClN₃
MW: 167.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999202
Numéro CAS: 85333-43-3