Imprimer
2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903659-1G OR903659-5G
APOSOR903659-1GEA 0 EUR
APOSOR903659-1G APOSOR903659-5G
2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189742
Numéro CAS: 945717-09-9