Imprimer
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
OR903618-100G OR903618-25G
APOSOR903618-100GEA 24.8 EUR
APOSOR903618-100G APOSOR903618-25G
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₅N₃O₂
Point de fusion: 200…207 °C
Point d'éclair: 234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007362
Numéro CAS: 17420-30-3