Imprimer
2-Benzofuranacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903609-1G OR903609-250MG
APOSOR903609-1GEA 187 EUR
APOSOR903609-1G APOSOR903609-250MG
2-Benzofuranacetic acid 95%
2-Benzofuranacetic acid
Formule: C₁₀H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052742
Numéro CAS: 62119-70-4